Learn More
6-Quinoxalinecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30409094
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409094 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409094 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ765260500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Quinoxalinecarboxylic Acid
CAS 6925-00-4
Formula molecolare C9H6N2O2
Quantità 500 mg
Sinonimo Quinoxaline-6-carboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C9H6N2O2/c12-9(13)6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccc2nccnc2c1
IUPAC Name quinoxaline-6-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 174.16
Peso formulazione 174.0429