Learn More
6-Quinoxalinecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30413426
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30413426 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30413426 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ7652602G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Quinoxalinecarboxylic Acid
CAS 6925-00-4
Formula molecolare C9H6N2O2
Quantità 2 g
Sinonimo Quinoxaline-6-carboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C9H6N2O2/c12-9(13)6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccc2nccnc2c1
IUPAC Name quinoxaline-6-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 174.16
Peso formulazione 174.0429