Learn More
6-Quinoxalinecarboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Quinoxalinecarboxylic Acid |
| CAS | 6925-00-4 |
| Formula molecolare | C9H6N2O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Quinoxaline-6-carboxylic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H6N2O2/c12-9(13)6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2nccnc2c1 |
| IUPAC Name | quinoxaline-6-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 174.16 |
| Peso formulazione | 174.0429 |