Learn More
(6'R)-b,ε-Carotene, TRC
Codice prodotto. 17947934
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17947934 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17947934 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC1842200.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Alpha-Carotene
CAS 7488-99-5
Formula molecolare C40 H56
Quantità 0.5 mg
Sinonimo (6'R)-b,Epsilon-Carotene;β,ε-Carotene, (6'R)-, α-Carotene (natural) (8CI), (6'R)-β,ε-Carotene, (+)-α-Carotene, (6'R)-α-Carotene, all-trans-α-Carotene, α-Carotene
InChI Formula InChI=1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-23,25-28,37H,15-16,24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+/t37-/m0/s1
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\[C@H]2C(=CCCC2(C)C)C
IUPAC Name 1,3,3-trimethyl-2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tetramethyl-18-[(1R)-2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl]octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]cyclohexene
Molecular Weight (g/mol) 536.873
Peso formulazione 536.438