Learn More
6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 11966461 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11966461 1 g 1g
11976461 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11966461 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 444660010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 910462-31-6 | C16H25BN2O4 | 320.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 910462-31-6
Formula molecolare C16H25BN2O4
Molecular Weight (g/mol) 320.20
Numero MDL MFCD07781162
InChI Key USZVCDRKIVKICD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-boc-amino pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-boc-amino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ylcarbamate, boc-6-aminopyridine-3-boronic acid pinacol ester, carbamic acid,n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl n-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate
PubChem CID 17750222
IUPAC Name tert-butyl N-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Punto di fusione 203.0°C to 205.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 320.2
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.