Learn More
6-(tert-Butyl) 3-ethyl 2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10423763
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10423763 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10433763 1 g Amber Glass Bottle 1g
10092124 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10423763 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01303CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 193537-14-3
Formula molecolare C15H22N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 326.411
InChI Key XSXVOVXVHBSSSN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 6-boc-2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3-carboxylate, 2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylic acid 6-tert butyl ester 3-ethyl ester, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4,5-dihydrothieno 2,3-c pyridine-3,6 7h-dicarboxylate, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4h,5h,6h,7h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylate, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4,7-dihydrothieno 2,3-c pyridine-3,6 5h-dicarboxylate, 2-amino-6-boc-4,5,6,7-tetrahydro-thieno 2,3-c pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylic acid 6-tert-butyl ester 3-ethyl ester, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4h,5h,7h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylate, ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno 2,3-c pyridine-3-carboxylate, n-boc protected
PubChem CID 2794740
IUPAC Name 6-O-tert-butyl 3-O-ethyl 2-amino-5,7-dihydro-4H-thieno[2,3-c]pyridine-3,6-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCN(C2)C(=O)OC(C)(C)C)N
Specifica
Materiale o nome chimico 6-(tert-Butyl) 3-ethyl 2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 326.41
Percent Purity 95%