Learn More
6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10515184
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10515184 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10246333 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10515184 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC58304CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 910036-95-2
Formula molecolare C11H13NO3
Molecular Weight (g/mol) 207.23
Numero MDL MFCD09817493
InChI Key ZQQOWSDTLFHTAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-tetrahydropyran-4-yloxy nicotinaldehyde, 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine-3-carboxaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy nicotinaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy nicotinaldehyde, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 24229577
IUPAC Name 6-(oxan-4-yloxy)pyridine-3-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CN=C(OC2CCOCC2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 207.23
Percent Purity 97%