Learn More
[6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11336815
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11336815 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10285324 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11336815 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC58309CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 906352-79-2
Formula molecolare C11H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 209.245
Numero MDL MFCD09817494
InChI Key UTEOAQJLPJOMJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-oxan-4-yloxy pyridin-3-yl methanol, 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-3-yl methanol, 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridin-3-yl methanol, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridin-3-yl methanol, 6-oxan-4-yl oxy pyridin-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine, 3-pyridinemethanol,6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridin-3-yl methanol, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 24229579
IUPAC Name [6-(oxan-4-yloxy)pyridin-3-yl]methanol
SMILES C1COCCC1OC2=NC=C(C=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico [6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 209.24
Percent Purity 97%