Learn More
6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine-2-carbaldehyde, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine-2-carbaldehyde |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 207.23 |
| Percent Purity | 95% |