Learn More
6-Thien-2-ylnicotinaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Thien-2-ylnicotinaldehyde |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 189.24 |
| Percent Purity | 97% |