Learn More
(6-Thien-2-ylpyridin-3-yl)methylamine dihydrochloride, 90%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (6-Thien-2-ylpyridin-3-yl)methylamine dihydrochloride |
| CAS min. % | 89.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 263.19 |
| Percent Purity | 90% |