missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress 6-Thio-2'-Deoxyguanosine

Codice prodotto. 16480088
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16480088

Marca: MedChemExpress HY18762

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress 6-Thio-2'-Deoxyguanosine is a nucleoside analogue that can be incorporated into de novo-synthesized telomeres by telomerase.

Specifica

Peso molecolare 283.31 g/mol
Product Type Reference compound
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Shipping Condition Room temperature
Purezza 97.0%
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (176.49 mM∣Need ultrasonic)
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 789-61-7
Sinonimo 6-thio-dG∣ β-TGdR
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato