Learn More
6-Thioguanine, 98%
Codice prodotto. 11499177
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499177 1 g 1g
11409187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11499177 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21280.03
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 154-42-7 | C5H5N5S | 167.19 g/mol
6-Thioguanine acts as an antineoplastic and purine antimetabolite. It is also useful as an inhibition of stimulated expression of TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) protein. It is involved in the treatment of acute leukemias and Psoriasis. Further, it is used for the treatment of ulcerative colitis and autoimmune diseases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in dilute solutions of alkali hydroxides and hot alcohol. Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 154-42-7
Formula molecolare C5H5N5S
Molecular Weight (g/mol) 167.19
Numero MDL MFCD00233553
InChI Key WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-thioguanine, thioguanine, tioguanine, 2-amino-6-mercaptopurine, 6-mercaptoguanine, tioguanin, tabloid, lanvis, 2-amino-6-purinethiol, 2-aminopurine-6-thiol
PubChem CID 2723601
ChEBI CHEBI:9555
SMILES NC1=NC(=S)C2=C(N1)N=CN2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Thioguanine
Punto di fusione >360°C
Intervallo percentuale saggio 0.98
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Beilstein 157765
Indice di Merck 14,9337
Informazioni di solubilità Soluble in dilute solutions of alkali hydroxides and hot alcohol. Insoluble in water.
IUPAC Name 2-amino-3,7-dihydropurine-6-thione
Peso formulazione 167.19
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Thioguanine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioguanine