Learn More
6-Thioguanine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16466316
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16466316 100 mg 100mg
16441706 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16466316 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13765
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
MedChemExpress 6-Thioguanine (Thioguanine; 2-Amino-6-purinethiol) is an anti-leukemia and immunosuppressant agent, acts as an inhibitor of SARS and MERS coronavirus papain-like proteases (PLpros) and also potently inhibits USP2 activity, with IC50s of 25 μM and 40 μM for Plpros and recombinant human USP2, respectively.
6-Thioguanine (Thioguanine
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Thioguanine
Forma fisica Solid
CAS 154-42-7
Colore Light Yellow
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C5H5N5S
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo Thioguanine 2-Amino-6-purinethiol
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (59.81 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES SC1=NC(N)=NC2=C1N=CN2
Molecular Weight (g/mol) 167.19
Peso formulazione 167.19
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only