Learn More
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15449035
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15449035 250 mg 250mg
15439035 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15449035 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H35639.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1858251-06-5
Formula molecolare C9H7F3N2O3
Molecular Weight (g/mol) 248.161
Numero MDL MFCD22682819
InChI Key HECZGTGLQVJBSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid hydrate
PubChem CID 112758303
IUPAC Name 6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid;hydrate
SMILES C1=CC2=NC(=CN2C=C1C(F)(F)F)C(=O)O.O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Punto di fusione 251°C to 253°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 230.15 (Anhydrous)
Percent Purity 95%