Learn More
6-Trifluoromethyl Nicotinic Acid, TRC
Codice prodotto. 30457226
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457226 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457226 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7906502.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Trifluoromethyl Nicotinic Acid
CAS 231291-22-8
Formula molecolare C7H4F3NO2
Quantità 2.5 g
Sinonimo 2-Trifluoromethyl-5-pyridinecarboxylic Acid, 6-Trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-2-1-4(3-11-5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccc(nc1)C(F)(F)F
IUPAC Name 6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 191.11
Peso formulazione 191.0194