Learn More
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10494379
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10494379 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10494379 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00261DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
CAS 959996-58-8
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H3ClF3NO2S
Quantità 1 g
Sinonimo 6-trifluoromethyl pyridine-3-sulfonyl chloride, 6-trifluoromethyl-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride,6-trifluoromethyl, chloro 6-trifluoromethyl 3-pyridyl sulfone, 3-pyridinesulfonyl chloride, 6-trifluoromethyl
InChI Key NSGLNIQAWVNZFB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
IUPAC Name 6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 245.6
PubChem CID 45594311
Peso formulazione 245.6
Percent Purity 97%