Learn More
6-Ureidomethyl-5,6-dihydromorphanthridine, TRC
Codice prodotto. 30453627
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453627 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30453627 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCU8235001MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Ureidomethyl-5,6-dihydromorphanthridine
CAS 1076199-50-2
Formula molecolare C16H17N3O
Quantità 1 mg
Sinonimo Epinastine Impurity 37
InChI Formula InChI=1S/C16H17N3O/c17-16(20)18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19-15/h1-8,15,19H,9-10H2,(H3,17,18,20)
SMILES NC(=O)NCC1Nc2ccccc2Cc3ccccc13
IUPAC Name 6,11-dihydro-5H-benzo[c][1]benzazepin-6-ylmethylurea
Molecular Weight (g/mol) 267.33
Peso formulazione 267.1372