Learn More
BRAND™ 6-well Insert 2in1, PC-Membrane
Codice prodotto. 16124967 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
8 μm
N. per confezione:
24 x 1
4 x 6
Dimensione della confezione:
pezzi 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro N. per confezione unitSize
16124967 0.4 μm 24 x 1 pezzi 24
16134967 0.4 μm 4 x 6 pezzi 24
16144967 8 μm 24 x 1 pezzi 24
16154967 8 μm 4 x 6 pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16124967 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 782740
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The cellGrade™ plus surface of the membranes ensures excellent cell attachment and growth. The highly transparent membranes give you good visibilty of your cell cultures, and the high pore density contributes to good permeability.
  • Use Inserts in a hanging or standing position
  • For 6-well plates or culture dishes
  • Achieve uniform and controlled cell growth due to surface treatment, without coatings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 6-well Insert 2in1, PC-Membrane 0.4 μm
Materiale Polycarbonate
Dimensione del poro 0.4 μm
N. per confezione 24 x 1
Sterilità Sterile
No. of Wells 6