Learn More
Greiner Bio-One 6-well ThinCert™ Cell Culture Inserts for Multiwell Plates
Codice prodotto. 10175793
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
8.0 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro unitSize
10175793 0.4 μm pezzi 24
10073483 8.0 μm pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10175793 Supplier Greiner Bio-One Supplier No. 657641
Add to basket
Add to basket
Made of highly transparent polystyrene. Greiner Bio-One 6-Well ThinCert™ Cell Culture Inserts for Multiwell Plates is free of detectable DNase, RNase, human DNA.
  • Non-Pyrogenic
  • Non-cytotoxic
  • Stable clear polystyrene housing
  • Hanging geometry
  • Sealed PET capillary pore membrane
  • Single sterile blister packing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Pore density: 2 x 106
Capacità (sistema metrico) 4.15 mL (Well)
Area di coltura 452.4 mm2
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Tipo Cell Culture Insert
Volume (sistema metrico) di lavorazione 2.0 to 4.15 mL
Conteggio pozzetti 6
Dimensione del poro 0.4 μm
Membrana di supporto PET
Altezza (sistema metrico) 19 mm