Learn More
Rephile™ 60 L Tank Level Sensor
Codice prodotto. 15439659 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Water Purification System
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15439659 Water Purification System Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15439659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    210.61€ / pezzi 1
    Risparmia 33.39€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disclaimer: These products are manufactured by Rephile. Rephile are not affiliated with or endorsed by Merck™.
60 L Tank Level Sensor. Comparable to FTPF05381. Reuse the float.
Disclaimer: These products are manufactured by Rephile. Rephile are not affiliated with or endorsed by Merck™.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Water Purification System
Tipo Level Sensor