Learn More
YSI™ 60520 Pro Series DO Cable
Codice prodotto. 15855547
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale) cavo:
3.2 ft.
13 ft.
328 ft.
Dimensione della confezione:
4m
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) cavo Dimensione della confezione
15855547 13 ft. 4m
11937127 328 ft. Pezzo
11987117 3.2 ft. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15855547 Fornitore YSI™ N. del fornitore 605204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.00€
    314.38€ / 4m
    Risparmia 55.62€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Compatible with the YSI Pro Plus or Pro20 handhelds
Easy user-replaceable sensor allows for quick sensor replacements, if needed. No tools necessary. One-year warranty.Measure pH quickly and easily with the 1001 sensor.The 605101 pH Sensor can be used with the YSI Professional Plus Multiparameter Handheld Instrument. Requires Cable/Probe Assembly.Item is heat packed in the winter months. Shipment must be made via 2-day or next day carrier during that time information.
Cables over 1-meter also come with the 603062 cable management kit.
Order Info
Cables do NOT come with the sensor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cable Assembly
Da utilizzare con (applicazione) Measure temperature and DO
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 13 ft.
Lunghezza (sistema metrico) cavo 4 m
Warranty 2 Years
Da utilizzare con (apparecchiatura) Professional Plus or Pro20 instrument