Learn More
BD Biosciences™ 647 EdU Click Proliferation Kit (RUO)
Codice prodotto. 15874329
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 Tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15874329 50 Tests Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15874329 Fornitore BD Biosciences™ N. del fornitore 565456
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-10-2026
For analyzing DNA synthesis in cycling cells.
  • Provides a tool for analyzing DNA synthesis in cycling cells.
  • In this method, the thymidine analog EdU (5-ethynyl-2´-deoxyuridine) is incorporated into newly synthesized DNA by cells progressing through the S (DNA synthesis) phase of the cell cycle.
  • EdU can then be detected in fixed and permeabilized cells with a fluorophore-labeled azide.
  • The reaction of the fluorophore-labeled azide and EdU occurs via a copper-catalyzed click reaction between the azide moiety of the fluorophore and the alkyne moiety of EdU.
  • When co-stained with a DNA dye such as 7-AAD, PI, or DAPI, cell populations may be segmented by flow cytometry into the G0/G1-phases (2N DNA content, EdU-negative), S-phase (2N-4N DNA content, EdU-positive), or G2/M-phases (4N DNA content, EdU-negative).
  • Contains Eterneon™ Red 645 Azide, which is excited by the red laser and has an excitation maximum of 643 nm and an emission maximum of 662 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage EdU, Eterneon™ Red 645 Azide, Buffer Additive (10X) to be stored dry and protected from light at -20°C. Saponin-based Permeabilization and Wash Reagent (10X), Fixative, Catalyst, DMSO to be stored dry at 2 - 8°C or room temperature.
Descrizione 50 Tests
Metodo di rilevamento Flow Cytometry, Fluorophore
Include 10 mg EdU, 130 μL Eterneon™ Red 645 azide (10 mM), 400 mg Buffer Additive (10X), 50 mL Saponin-based Permeabilization and Wash Reagent (10X), 5 mL Fixative, 2 mL Catalyst, 5 mL DMSO.
Quantità 50 Tests
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 647 EdU Click Proliferation Kit
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde