Learn More
Masterflex™ 65mm Correlated Flowmeters with Valve
Codice prodotto. 15247568 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
104 mL/min.
2040 mL/min.
42.094 LPM
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità di flusso dell'aria Dimensione della confezione
15247568 2040 mL/min. Pezzo
15397533 104 mL/min. Pezzo
11746148 42.094 LPM Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15247568 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0321620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    183.37€ / pezzi 1
    Risparmia 38.63€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Specifica
Tipo Variable Area Flowmeter
Accuracy ±2% (Full Scale)
Velocità di flusso dell'aria 2040 mL/min.
Float Material Glass
Valori nominali pressione 200 psig
Collegamenti 1/8 in. NPT (F)
Intervallo di portata 1794 mL/min. CO2, 1928 mL/min. O2, 2091 mL/min. N2, 1784 mL/min. Ar, 6359 mL/min. H2
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for tight measuring areas
Lunghezza (sistema metrico) 65 mm
Ripetibilità ±0.25%
Temperatura (sistema metrico) 121°C