Learn More
Masterflex™ 65mm Correlated PTFE Flowmeter
Codice prodotto. 11735259 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Valori nominali pressione:
100 psig
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Valori nominali pressione Dimensione della confezione
11735259 100 psig Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11735259 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 3204457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.00€
    454.37€ / pezzi 1
    Risparmia 132.63€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Specifica
Tipo Variable Area Flowmeter
Accuracy ±2% (Full Scale)
Float Material PTFE, Glass
Valori nominali pressione 100 psig
Collegamenti 1/8 in. NPT (F)
Intervallo di portata 122 mL/min. CO2, 94 mL/min. O2, 113 mL/min. N2, 86 mL/min. Ar, 284 mL/min. H2
Da utilizzare con (applicazione) For high-purity applications with flexibility for a broad array of gases
Ripetibilità ±0.25%
Bilancia 65 mm
Temperatura (sistema metrico) 65°C