Learn More
Tocris Bioscience™ 680C91
Descrizione
680C91 is a potent and selective inhibitor of tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO) (Ki = 51 nM). Exhibits no activity against indoleamine 2,3-dioxygenase, monoamine oxidase A and B, 5-HT uptake or 5-HT1A, 1D, 2A and 2C receptors. Produces large increases in brain tryptophan and serotonin in vitro and in vivo in the rat.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Fluoro-3-[(1E)-2-(3-pyridinyl)ethenyl]-1H-indole |
| CAS | 163239-22-3 |
| Intervallo percentuale saggio | >98% |
| Quantità | 5 mg |
| Formula molecolare | C15H11FN2 |
| Peso formulazione | Observed MW: 238.26 |
Titolo del prodotto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?