Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ 6850 Model Spectrophotometer With IQ/OQ Documentation
Codice prodotto. 15335741
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15335741 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15335741 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 8307008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12255.00€
    11360.31€ / pezzi 1
    Risparmia 894.69€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 25-01-2027
Specifica
Concentrazione 0 to 99999
Collegamenti PC software on CD ROM with USB connection
Profondità (sistema metrico) 450 mm
Sorgente luminosa Tungsten Halogen/Deuterium
Larghezza di banda spettrale 0, 5, 1, 2, 4, 5 nm
Tipo Spectrophotometer
Tensione 230 V
Wavelength Range 190 to 1100 nm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Da utilizzare con (applicazione) Quality control, general research, and pharmaceutical, biochemical and clinical laboratory applications.
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Include IQ / OQ documentation
Interfaccia Integrated
Tempo di misurazione 12 hr.
Design ottico Double Beam
Test di conformità alla farmacopea Yes
Photometric Accuracy Including Standard Tolerance ±0, 002 A (0- 0, 5 A) ±0, 3% T (0- 100% T)
Gamma fotometrica –0. 3 to 3.0 A 0 to 200T
Consumo energetico 230 V
Processore Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
Risoluzione 0.1 to 0.001 A
Scan Speed 100 to 2000 nm/min.
Luce dispersa 0.05T
Requisiti di sistema Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
Lunghezza d'onda 600 nm
Accuratezza della lunghezza d'onda ±0.3 nm
Peso (sistema metrico) 22 kg
Frequenza 50/60 Hz