Learn More
6a-Hydroxy Levonorgestrel, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6alpha-Hydroxylevonorgestrel |
| CAS | 87585-03-3 |
| Formula molecolare | C21 H28 O3 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 13-ethyl-6,17-dihydroxy-, (6α,17α)- (9CI), (6α,17α)-13-Ethyl-6,17-dihydroxy-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 13-Ethyl-6α,17-dihydroxy-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, Levonorgestrel Imp. G (Pharmeuropa), 6α-Hydroxylevonorgestrel |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H28O3/c1-3-20-9-7-15-14-6-5-13(22)11-17(14)19(23)12-16(15)18(20)8-10-21(20,24)4-2/h2,11,14-16,18-19,23-24H,3,5-10,12H2,1H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@H](O)C4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC Name | (6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-6,17-dihydroxy-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 328.4452 |
| Peso formulazione | 328.2038 |