Learn More
(6Alpha,11Beta)-6,9-Difluoro-11-hydroxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione, TRC
Codice prodotto. 30372928
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30372928 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30372928 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4461051MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (6alpha,11beta)-6,9-Difluoro-11-hydroxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione
CAS 1027011-66-0
Formula molecolare C21H24F2O3
Quantità 1 mg
Sinonimo (6A,11B)-6,9-Difluoro-11-Hydroxypregna-1,4,16-Triene-3,20-Dione
InChI Formula InChI=1S/C21H24F2O3/c1-11(24)13-4-5-14-15-9-17(22)16-8-12(25)6-7-20(16,3)21(15,23)18(26)10-19(13,14)2/h4,6-8,14-15,17-18,26H,5,9-10H2,1-3H3/t14-,15-,17-,18-,19+,20-,21-/m0/s1
SMILES O=C1C=C[C@@]2(C)C([C@@H2]([F])C[C@]3([H])[C@H]2([F])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@H]3([H])CC=C4C(C)=O)=C1
IUPAC Name (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S)-17-acetyl-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13-dimethyl-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15-decahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Weight (g/mol) 362.41
Peso formulazione 362.17