Learn More
(6Alpha,9Beta,11Beta,16Alpha)-9,11-Epoxy-6-fluoro-21-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC
Codice prodotto. 30012339
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012339 25 mg 25mg
30003875 2.5 mg 2.50mg
30006700 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012339 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE58928525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68352-03-4
Formula molecolare C24 H29 F O6
Molecular Weight (g/mol) 432.48
Sinonimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,11-epoxy-6-fluoro-21-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (6α,9β,11β,16α)-, (6α,9β,11β,16α)-9,11-Epoxy-6-fluoro-21-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,11β-Epoxy-6α-fluoro-21-hydroxy-16α,17-(1-methylethylidenedioxy)-9β-pregna-1,4-diene-3,20-dione
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]46O[C@H]6C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 9,11beta-Epoxy-6alpha-fluoro-21-hydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)-9beta-pregna-1,4-diene-3,20-dione
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H29FO6/c1-20(2)29-18-9-13-14-8-16(25)15-7-12(27)5-6-21(15,3)23(14)19(30-23)10-22(13,4)24(18,31-20)17(28)11-26/h5-7,13-14,16,18-19,26H,8-11H2,1-4H3/t13-,14-,16-,18+,19-,21-,22-,23+,24+/m0/s1
Peso formulazione 432.1948