Learn More
6Alpha-Hydroxy-21-desacetyl Deflazacort, TRC
Codice prodotto. 30136509
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136509 5 mg 5mg
30008325 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136509 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9358055MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87539-45-5
Formula molecolare C23 H29 N O6
Molecular Weight (g/mol) 415.48
Sinonimo 5'H-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 6,11,21-trihydroxy-2'-methyl-, (6α,11β,16β)- (9CI), 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d]oxazole, 5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione deriv., (6α,11β,16β)-6,11,21-Trihydroxy-2'-methyl-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 6α-Hydroxy-21-desacetyl Deflazacort, 6α-Hydroxy-21-desacetyldeflazacort
SMILES CC1=N[C@@]2([C@@H](C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](O)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C)O1)C(=O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 6alpha-Hydroxy-21-desacetyl Deflazacort
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H29NO6/c1-11-24-23(18(29)10-25)19(30-11)8-14-13-7-16(27)15-6-12(26)4-5-21(15,2)20(13)17(28)9-22(14,23)3/h4-6,13-14,16-17,19-20,25,27-28H,7-10H2,1-3H3/t13-,14-,16-,17-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1
Peso formulazione 415.1995