missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6Alpha-Hydroxy Medroxy Progesterone 17-Acetate, TRC

Codice prodotto. 30133617
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30133617 100 mg 100mg
30003601 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30133617 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH944500100MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 984-46-3
Formula molecolare C24 H34 O5
Molecular Weight (g/mol) 402.52
Sinonimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-hydroxy-6-methyl-, (6α)- (9CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 6α,17-dihydroxy-6-methyl-, 17-acetate (7CI,8CI), 6α-Hydroxymedroxyprogesterone acetate, 6α-Hydroxymedroxyprogesterone 17-acetate
IUPAC Name [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-hydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@](C)(O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C

Specifica

Materiale o nome chimico 6alpha-Hydroxy Medroxy Progesterone 17-Acetate
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H34O5/c1-14(25)24(29-15(2)26)11-8-19-17-13-23(5,28)20-12-16(27)6-9-21(20,3)18(17)7-10-22(19,24)4/h12,17-19,28H,6-11,13H2,1-5H3/t17-,18+,19+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Peso formulazione 402.2406
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.