Learn More
6alpha-(Methoxymethyl)androsta-1,4-dien-3,17-dione, TRC
Codice prodotto. 30479403
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30479403 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30479403 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM22604525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6alpha-(Methoxymethyl)androsta-1,4-dien-3,17-dione
CAS 881896-95-3
Formula molecolare C21 H28 O3
Quantità 25 mg
Sinonimo Exemestane Impurity 16
InChI Formula InChI=1S/C21H28O3/c1-20-8-6-14(22)11-18(20)13(12-24-3)10-15-16-4-5-19(23)21(16,2)9-7-17(15)20/h6,8,11,13,15-17H,4-5,7,9-10,12H2,1-3H3/t13-,15+,16+,17+,20-,21+/m1/s1
SMILES COC[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC(=O)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
IUPAC Name (6S,8R,9S,10R,13S,14S)-6-(methoxymethyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molecular Weight (g/mol) 328.445
Peso formulazione 328.204