Learn More
6alpha-(Methoxymethyl)androsta-1,4-dien-3,17-dione, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6alpha-(Methoxymethyl)androsta-1,4-dien-3,17-dione |
| CAS | 881896-95-3 |
| Formula molecolare | C21 H28 O3 |
| Quantità | 2.5 mg |
| Sinonimo | Exemestane Impurity 16 |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H28O3/c1-20-8-6-14(22)11-18(20)13(12-24-3)10-15-16-4-5-19(23)21(16,2)9-7-17(15)20/h6,8,11,13,15-17H,4-5,7,9-10,12H2,1-3H3/t13-,15+,16+,17+,20-,21+/m1/s1 |
| SMILES | COC[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC(=O)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14 |
| IUPAC Name | (6S,8R,9S,10R,13S,14S)-6-(methoxymethyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 328.445 |
| Peso formulazione | 328.204 |