missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6beta-Hydroxy-6-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate (6beta-Hydroxymedroxyprogesterone Acetate), Mikromol™
Descrizione
6beta-Hydroxy-6-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate (6beta-Hydroxymedroxyprogesterone Acetate)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6beta-Hydroxymedroxyprogesterone Acetate |
| CAS | 984-47-4 |
| Nomi componenti o analita | 6beta-Hydroxymedroxyprogesterone Acetate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C24 H34 O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 6beta-Hydroxy-6-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate, Medroxyprogesterone Acetate Imp. A (EP), 6beta-Hydroxymedroxyprogesterone Acetate, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-hydroxy-6-methyl-, (6beta)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6beta,17-dihydroxy-6-methyl-, 17-acetate (7CI,8CI), (6beta)-17-(Acetyloxy)-6-hydroxy-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione, Medroxyprogesterone Acetate Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H34O5/c1-14(25)24(29-15(2)26)11-8-19-17-13-23(5,28)20-12-16(27)6-9-21(20,3)18(17)7-10-22(19,24)4/h12,17-19,28H,6-11,13H2,1-5H3/t17-,18+,19+,21-,22+,23-,24+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@](C)(O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| IUPAC Name | [(6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-hydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?