Learn More
6Beta-Hydroxy Medroxy Progesterone 17-Acetate, TRC
Codice prodotto. 30138743
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30138743 100 mg 100mg
30010150 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138743 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH944505100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 984-47-4
Formula molecolare C24 H34 O5
Molecular Weight (g/mol) 402.52
Sinonimo 6beta-Hydroxy-6-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate, Medroxyprogesterone Acetate Imp. A (EP), 6beta-Hydroxymedroxyprogesterone Acetate, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-hydroxy-6-methyl-, (6β)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6β,17-dihydroxy-6-methyl-, 17-acetate (7CI,8CI), (6β)-17-(Acetyloxy)-6-hydroxy-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 6β-Hydroxy-6-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate, 6β-Hydroxymedroxyprogesterone Acetate
IUPAC Name [(6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-hydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@](C)(O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 6beta-Hydroxymedroxyprogesterone Acetate
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H34O5/c1-14(25)24(29-15(2)26)11-8-19-17-13-23(5,28)20-12-16(27)6-9-21(20,3)18(17)7-10-22(19,24)4/h12,17-19,28H,6-11,13H2,1-5H3/t17-,18+,19+,21-,22+,23-,24+/m1/s1
Peso formulazione 402.2406