Learn More
6beta-Hydroxyestradiol, Mikromol™
Codice prodotto. 18070460
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18070460 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18070460 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0300.030025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6beta-Hydroxyestradiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6beta-Hydroxyestradiol
CAS 3-7-3583
Nomi componenti o analita 6beta-Hydroxyestradiol
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C18 H24 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 6beta-Hydroxyestradiol
InChI Formula InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15-17,19-21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC Name (6R,8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,6,17-triol
Molecular Weight (g/mol) 288.38
Quantità 25 mg
Peso formulazione 288.1725 g/mol