Learn More
(6R)-6-Methyl-octanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30477073
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30477073 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30477073 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM324885250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico (6R)-6-Methyl-octanoic Acid
CAS 97749-11-6
Formula molecolare C9H18O2
Quantità 250 mg
Sinonimo (R)-6-Methyl-octanoic Acid, (6R)-6-Methyloctanoic Acid, (-)-6-Methyloctanoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C9H18O2/c1-3-8(2)6-4-5-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11)/t8-/m1/s1
SMILES CC[C@@H](C)CCCCC(=O)O
IUPAC Name (6R)-6-methyloctanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 158.24
Peso formulazione 158.1307