Learn More
(6R)-6-Methyl-octanoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (6R)-6-Methyl-octanoic Acid |
| CAS | 97749-11-6 |
| Formula molecolare | C9H18O2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | (R)-6-Methyl-octanoic Acid, (6R)-6-Methyloctanoic Acid, (-)-6-Methyloctanoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H18O2/c1-3-8(2)6-4-5-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11)/t8-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H](C)CCCCC(=O)O |
| IUPAC Name | (6R)-6-methyloctanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 158.24 |
| Peso formulazione | 158.1307 |