Learn More
(6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid (7-ACA), Mikromol™
Codice prodotto. 17934036
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17934036 25 mg 25mg
17911216 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17934036 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0238.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid (7-ACA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
CAS 957-68-6
Nomi componenti o analita (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H12 N2 O5 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Cefazolin Sodium Imp. H (EP), Cefazolin Imp. H (EP), Cefoperazone Sodium Imp. E (EP), Cefoperazone Imp. E (EP), (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 7-ACA, 7-ACA, Cephalexin related, Cefalotin Sodium Impurity C, Cefazolin Sodium Impurity H, Cefoperazone Sodium Impurity E, Cefalotin Impurity C, Cefazolin Impurity H, Cefoperazone Impurity E
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](N)C2=O)C(=O)O
Molecular Weight (g/mol) 272.28
Quantità 25 mg
Peso formulazione 272.275 g/mol