Learn More
(6R)-Tetrahydro-L-biopterin Sulfate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (6R)-Tetrahydro-L-biopterin sulfate |
| CAS | 103130-44-5 |
| Formula molecolare | C9 H15 N5 O3 . H2 O4 S |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | 4(1H)-Pteridinone','2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydro-','(6R)-','sulfate (1:1) (salt) (9CI), Sapropterin sulfate, (6R)-Tetrahydro-L-biopterin sulfate |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H15N5O3.H2O4S/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7;1-5(2,3)4/h3-4,6,12,15-16H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17);(H2,1,2,3,4)/t3-,4+,6-;/m0./s1 |
| SMILES | C[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1CNC2=C(N1)C(=O)N=C(N)N2.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC Name | (6R)-2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydro-1H-pteridin-4-one;sulfuric acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 339.33 |
| Peso formulazione | 339.0849 |