Learn More
(6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine, Mikromol™
Codice prodotto. 30051949
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051949 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051949 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0332.020025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
CAS 106092-09-5
Nomi componenti o analita (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H11 N3 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Imp. A (EP), Pramipexole Imp. A (EP), Pramipexole USP Related Compound A, Pramipexole USP RC A, (S)-(−)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, Pramipexole Related Compound A, Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Impurity A, Pramipexole Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10)/t4-/m0/s1
SMILES N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
IUPAC Name (6S)-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
Molecular Weight (g/mol) 169.25
Quantità 25 mg
Peso formulazione 169.0674 g/mol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.