Learn More
7,12-Dimethylbenz[a]anthracene, 98%
Codice prodotto. 10711525 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10711525 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10219840 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10711525 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 408181000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 57-97-6 | C20H16 | 256.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-97-6
Formula molecolare C20H16
Molecular Weight (g/mol) 256.34
Numero MDL MFCD00003600
InChI Key ARSRBNBHOADGJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dmba, 7,12-dimethylbenz a anthracene, 7,12-dimethylbenzanthracene, 9,10-dimethyl-1,2-benzanthracene, 7,12-dmba, 7,12-dimethylbenzo a anthracene, 7,12-dimethylbenzanthrancene, 6,7-dimethyl-1,2-benzanthracene, 1,4-dimethyl-2,3-benzphenanthrene
PubChem CID 6001
ChEBI CHEBI:254496
IUPAC Name 7,12-dimethylbenzo[a]anthracene
SMILES CC1=C2C=CC3=CC=CC=C3C2=C(C4=CC=CC=C14)C
Specifica
Materiale o nome chimico 7, 12-Dimethylbenz[a]anthracene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 122°C to 125°C
Colore Green to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Beilstein 05, III, 2413
Indice di Merck 15, 3257
Peso formulazione 256.34
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico