Learn More
7,12-Dimethylbenz[a]anthracene, TRC
Codice prodotto. 30384997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30384997 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30384997 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD464500100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene
CAS 57-97-6
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C20 H16
Quantità 100 mg
Sinonimo 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene, 7,12-DMBA, 9,10-Dimethyl-1,2-benz[a]anthracene, 9,10-Dimethyl-1,2-benzanthracene, DMBA, DMBA (pharmaceutical), DMBAn, NSC 408823
InChI Formula InChI=1S/C20H16/c1-13-16-8-5-6-9-17(16)14(2)20-18(13)12-11-15-7-3-4-10-19(15)20/h3-12H,1-2H3
SMILES Cc1c2ccccc2c(C)c3c1ccc4ccccc34
IUPAC Name 7,12-dimethylbenzo[a]anthracene
Molecular Weight (g/mol) 256.34
Peso formulazione 256.1252
Percent Purity >95