Learn More
7,12-Dimethylbenz[a]anthracene, TRC
Codice prodotto. 30376870
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30376870 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30376870 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4645001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene
CAS 57-97-6
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C20 H16
Quantità 1 g
Sinonimo 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene, 7,12-DMBA, 9,10-Dimethyl-1,2-benz[a]anthracene, 9,10-Dimethyl-1,2-benzanthracene, DMBA, DMBA (pharmaceutical), DMBAn, NSC 408823
InChI Formula InChI=1S/C20H16/c1-13-16-8-5-6-9-17(16)14(2)20-18(13)12-11-15-7-3-4-10-19(15)20/h3-12H,1-2H3
SMILES Cc1c2ccccc2c(C)c3c1ccc4ccccc34
IUPAC Name 7,12-dimethylbenzo[a]anthracene
Molecular Weight (g/mol) 256.34
Peso formulazione 256.1252
Percent Purity >95