Learn More
7-{[(2,2,2,-Trichloroethyl)oxy]carbonyl} Baccatin III, TRC
Codice prodotto. 30453343
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453343 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30453343 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT77414025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 7-{[(2,2,2,-Trichloroethyl)oxy]carbonyl} Baccatin III
CAS 103150-33-0
Formula molecolare C34H39Cl3O13
Quantità 25 mg
Sinonimo Carbonic acid, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-9,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-4-yl 2,2,2-trichloroethyl ester, Carbonic acid, 6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-9,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-4-yl 2,2,2-trichloroethyl ester, [2aR-(2aα,4β,4aβ,6β,9α,11α,12α,12aα,12bα)]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, carbonic acid deriv., 7-O-(2,2,2-Trichloroethoxycarbonyl)baccatin III, 7-[(2,2,2-Trichloroethoxy)carbonyl]baccatin III
InChI Formula InChI=1S/C34H39Cl3O13/c1-16-20(40)13-33(44)27(49-28(42)19-10-8-7-9-11-19)25-31(6,26(41)24(47-17(2)38)23(16)30(33,4)5)21(48-29(43)46-15-34(35,36)37)12-22-32(25,14-45-22)50-18(3)39/h7-11,20-22,24-25,27,40,44H,12-15H2,1-6H3/t20-,21-,22+,24+,25-,27-,31+,32-,33+/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@H](C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](O)C(=C1C5(C)C)C)OC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
Molecular Weight (g/mol) 762.02
Peso formulazione 760.1456