Learn More
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline, 99%
Codice prodotto. 10626112 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10626112 500 g Bottiglia in vetro 500g
10080830 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10626112 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115055000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 479-18-5 | C10H14N4O4 | 254.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 479-18-5
Formula molecolare C10H14N4O4
Molecular Weight (g/mol) 254.24
Numero MDL MFCD00005759
InChI Key KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dyphylline, diprophylline, diphylline, 7-2,3-dihydroxypropyl theophylline, diprophyllin, glyphylline, neothylline, lufyllin, aristophyllin, diprofilline
PubChem CID 3182
ChEBI CHEBI:4728
IUPAC Name 7-(2,3-dihydroxypropyl)-1,3-dimethylpurine-2,6-dione
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)N(C=N2)CC(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico 7-(2, 3-Dihydroxypropyl)theophylline
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 160°C to 165°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Indice di Merck 15, 3526
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/3mL (25 c). Other solubilities: 2g/100mL ethanol,1g/100mL chloroform
Peso formulazione 254.24
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico