missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-(2-Carbomethoxyethyl)-5-(2-chlorophenyl)-thieno-1,4-diazepin-2-one, TRC

Codice prodotto. 30367101
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30367101 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30367101 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC17662010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 7-(2-Carbomethoxyethyl)-5-(2-chlorophenyl)-thieno-1,4-diazepin-2-one
CAS 100827-80-3
Formula molecolare C17 H15 Cl N2 O3 S
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H15ClN2O3S/c1-23-15(22)7-6-10-8-12-16(11-4-2-3-5-13(11)18)19-9-14(21)20-17(12)24-10/h2-5,8H,6-7,9H2,1H3,(H,20,21)
SMILES COC(=O)CCc1cc2C(=NCC(=O)Nc2s1)c3ccccc3Cl
IUPAC Name methyl 3-[5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,3-dihydrothieno[2,3-e][1,4]diazepin-7-yl]propanoate
Molecular Weight (g/mol) 362.83
Peso formulazione 362.0492
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.