Learn More
7-(2-Chloroethyl)theophylline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15456729
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15456729 1 g 1g
15466729 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15456729 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65111.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
An adenosine receptor antagonist
An adenosine receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5878-61-5
Formula molecolare C9H11ClN4O2
Molecular Weight (g/mol) 242.663
Numero MDL MFCD00005760
InChI Key QCIARNIKNKKHFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-2-chloroethyl theophylline, benaphyllin, eupnophile, 7-chloroethyl theophylline, theophylline, 7-2-chloroethyl, beta-chloroethyltheophylline, unii-y7202un6b7, 7-beta-chlorethyl theophylline, 7-chloroethyltheophylline, 1h-purine-2,6-dione, 7-2-chloroethyl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl
PubChem CID 1882
IUPAC Name 7-(2-chloroethyl)-1,3-dimethylpurine-2,6-dione
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)N(C=N2)CCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 7-(2-Chloroethyl)theophylline
Punto di fusione 122°C to 130°C
Colore White
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO; Moderately soluble in ethanol.
Peso formulazione 242.66
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder