Learn More
7-(2-Chloroethyl)theophylline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10051800 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10051800 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10051800 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 155750050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 7-(2-Chloroethyl)theophylline
Nota nome 97%
CAS 5878-61-5
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 122°C to 127°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H11ClN4O2
Numero MDL MFCD00005760
Quantità 5 g
Indice di Merck 10, 2109
Sinonimo 7-2-chloroethyl theophylline, benaphyllin, eupnophile, 7-chloroethyl theophylline, theophylline, 7-2-chloroethyl, beta-chloroethyltheophylline, unii-y7202un6b7, 7-beta-chlorethyl theophylline, 7-chloroethyltheophylline, 1h-purine-2,6-dione, 7-2-chloroethyl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl
InChI Key QCIARNIKNKKHFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)N(C=N2)CCCl
IUPAC Name 7-(2-chloroethyl)-1,3-dimethylpurine-2,6-dione
Molecular Weight (g/mol) 242.67
PubChem CID 1882
Peso formulazione 242.67
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7-(2-Chloroethyl)theophylline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico